Få mere at vide
D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3 |
| CAS | 61219-76-9 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H7 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-, Tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-2H-pyran-2-one, (±)-Mevalolactone-d3, (±)-Mevalonolactone-d3, DL-Mevalonic acid lactone-d3, DL-Mevalonic acid Δ-lactone-d3, DL-Mevalonolactone-d3, β-Hydroxy-β-(methyl-d3)-Δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-4-(trideuteriomethyl)oxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.16 |
| Formel vægt | 133.0818 |