missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30472495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472495 50 mg
30480033 100 mg
30472496 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33902050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1215802-31-5
Molekylær formel C18H35NO4
Molekylvægt (g/mol) 329.47
Synonym 3,5-Dihydroxy-3-(methyl) Pentanoic Acid Dicyclohexylammonium Salt, Hiochic Acid Dicyclohexylammonium Salt, 3,5-Dihydroxy-3-(methyl)valeric Acid Dicyclohexylammonium Salt, MK 91, MVA, MVS, (RS)-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamine;3,5-dihydroxy-3-methylpentanoic acid
SMIL CC(O)(CCO)CC(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formel vægt 329.2566
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.