missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D,L-Mevalonic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Mevalonic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i;1D3 |
| Formel vægt | 332.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?