Få mere at vide
d,l-Metamfepramone.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30457784
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457784 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457784 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMAF1548HC10
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
d,l-Metamfepremon.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Analyt- eller komponentnavne N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H15 N O . Cl H
Synonym Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 213.7
Mængde 10 mg
Formel vægt 213,092 g/mol