Få mere at vide
D, L-M-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30455328
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30455328 1 g
1 options
Artikelnummer. 30455328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT9100001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-m-Tyrosine
CAS 775-06-4
Molekylær formel C9 H11 N O3
Mængde 1 g
Synonym Phenylalanine','3-hydroxy-, DL-Phenylalanine','3-hydroxy-, m-Tyrosine','DL- (8CI), 3-Hydroxyphenylalanine, 2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate, DL-3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, DL-3-Hydroxyphenylalanine, DL-Metatyrosine, DL-m-Hydroxyphenylalanine, DL-m-Tyrosine, DL-α-m-Tyrosine, Metatyrosine, NSC 89304, m-DL-Tyrosine, m-Hydroxyphenylalanine, m-Tyrosine, meta-Tyrosine, α-Amino-3-hydroxybenzenepropanoic acid, α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
SMIL NC(Cc1cccc(O)c1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Formel vægt 181.0739