Få mere at vide
D,L-Homotryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Homotryptophan |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c13-10(12(15)16)6-5-8-7-14-11-4-2-1-3-9(8)11/h1-4,7,10,14H,5-6,13H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 218.1055 |