Få mere at vide
D,L-Homoserine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Homoserine |
| CAS | 1927-25-9 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8) |
| SMIL | NC(CCO)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0582 |