Få mere at vide
D,L-Homoglutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Homoglutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O6/c13-5-3-1-2-4-8(16)14-12-11(19)10(18)9(17)7(6-15)20-12/h7,9-12,15,17-19H,1-6,13H2,(H,14,16)/t7?,9-,10?,11?,12+/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 292.163 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |