Få mere at vide
D,L-Gabaculine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Gabaculine, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10);1H |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 175.04 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |