Få mere at vide
(D,L)-erythro-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide, TRC
Artikelnummer. 17972285
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972285 500 mg
17910485 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP335975500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50288-63-6
Molekylær formel C13 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 218.29
Synonym (2RS)-2-Phenyl-2-[(2SR)-piperidin-2-yl]acetamide, (αR,2S)-rel-α-Phenyl-2-piperidineacetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC navn (2R)-2-phenyl-2-[(2S)-piperidin-2-yl]acetamide
SMIL NC(=O)[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (D,L)-erythro-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12+/m0/s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 218.1419