missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D,L-Cystathionine, TRC

Artikelnummer. 30134293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134293 250 mg
30137522 100 mg
30012648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989495250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 535-34-2
Molekylær formel C7 H14 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Synonym S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-homocysteine, DL-Allocystathionine
IUPAC navn 2-amino-4-(2-amino-2-carboxy-ethyl)sulfanyl-butanoic acid
SMIL NC(CCSCC(N)C(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Cystathionine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.0674
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.