missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D,L-Cystathionine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Cystathionine-d4 |
| CAS | 146764-57-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H4 H10 N2 O4 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Homocysteine-3,3,4,4-d4, S-(2-amino-2-carboxyethyl)- (9CI), DL-Homocysteine-3,3,4,4-d4, S-(2-amino-2-carboxyethyl)- (ZCI), DL-Cystathionine-d4, S-[(2RS)-2-Amino-2-carboxyethyl]-DL-homocysteine-3,3,4,4-d4, 2-Amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]butanoic-3,3,4,4-d4 acid, S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-DL-homocysteine-3,3,4,4-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(5(10)11)3-7(9,1-2-14)6(12)13/h4,14H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])C(N)(CC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,4-diamino-2-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-sulfanylethyl)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?