Få mere at vide
D,L Carnitine-d9 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L Carnitine-d9 Chloride |
| CAS | 1219386-75-0 |
| Molekylær formel | C7 D9 H7 N O3 . Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-(trimethyl-d9)-1-propanaminium Chloride, (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)(trimethyl-d9)ammonium Chloride, Aplegin-d9, Bicarnesine-d9, (+/-)-Carnitine Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.72 |
| Formel vægt | 206.1384 |