Få mere at vide
D, L-Carnitinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30005167
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30005167 5 g
1 options
Artikelnummer. 30005167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1841005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Molekylær formel C7 H16 N O3 . Cl
Mængde 5 g
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (±)- (8CI), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-Carnitine chloride, (±)-Carnitine hydrochloride, Aplegin, Bicarnesine, Carnitine chloride, Carnitine, hydrochloride, DL-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride, Monocamin, d,l-Carnitine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)O
IUPAC navn (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Formel vægt 197.0819