Få mere at vide
D,L- Carbidopa-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbidopa-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,5D2 |
| Formel vægt | 231.1267 |