Få mere at vide
D,L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine |
| CAS | 5072-26-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H18 N2 O3 S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.31 |
| Formel vægt | 222.1038 |
| Vis mere |