Få mere at vide
D,L-beta-Chloroalanine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-beta-Chloroalanine Methyl Ester Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 173.001 |