Få mere at vide
D,L-benzylsuccinsyre, TRC
Artikelnummer. 30340116
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30340116 5 g
1 options
Artikelnummer. 30340116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2920005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-Benzylsuccinic Acid
CAS 884-33-3
Molekylær formel C11 H12 O4
Mængde 5 g
Synonym Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
SMIL OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-benzylbutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Formel vægt 208.0736