Få mere at vide
D, L-Alpha-Hydroxy Myristsyre, TRC
Artikelnummer. 30406511
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406511 10 mg
30398796 50 mg
30393527 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94850010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2507-55-3
Molekylær formel C14 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 244.37
Synonym D,L-α-Hydroxy Myristic Acid
IUPAC navn 2-hydroxytetradecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-a-Hydroxymyristic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Formel vægt 244.2038