missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D,L-Alpha-Aminopimelic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-alpha-Aminopimelic acid |
| CAS | 627-76-9 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Aminopimelate, 2-Aminoheptanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4/c8-5(7(11)12)3-1-2-4-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | NC(CCCCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminoheptanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?