missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D,L-Alanosine-15N2, TRC

Artikelnummer. 30325676
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325676 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5108051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D,L-Alanosine-15N2
CAS 1219187-51-5
Molekylær formel C3H7N15N2O4
Mængde 1 mg
Synonym 3-(Hydroxynitrosoamino)-D,L-alanine-15N2
InChI formel InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,9H,1,4H2,(H,7,8)/i5+1,6+1
SMIL NC(C[15N](O)[15N]=O)C(=O)O
IUPAC navn (2-amino-2-carboxyethyl)-hydroxyimino-oxido(15N)azanium
Molekylvægt (g/mol) 151.09
Formel vægt 151.0377
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.