missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D,L-Alanosine-15N2, TRC

Artikelnummer. 30323473
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30323473 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323473 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA51080510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale D,L-Alanosine-15N2
CAS 1219187-51-5
Molekylær formel C3H7N15N2O4
Mængde 10 mg
Synonym 3-(Hydroxynitrosoamino)-D,L-alanine-15N2
InChI formel InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,9H,1,4H2,(H,7,8)/i5+1,6+1
SMIL NC(C[15N](O)[15N]=O)C(=O)O
IUPAC navn (2-amino-2-carboxyethyl)-hydroxyimino-oxido(15N)azanium
Molekylvægt (g/mol) 151.09
Formel vægt 151.0377
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.