Få mere at vide
D, L-alanin ethylesterhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Alanine Ethyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 617-27-6 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 . Cl H |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)C(C)N |
| IUPAC navn | ethyl 2-aminopropanoat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.61 |
| Formel vægt | 153.0557 |