Få mere at vide
D,L-Adrenochrom, TRC
Artikelnummer. 30136376
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136376 250 mg
30005678 25 mg
17904895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA305250250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-06-8
Molekylær formel C9 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 179.1727
Synonym 1H-Indole-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl- (8CI), 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1H-indole-5,6-dione, 1-Methyl-3-hydroxy-5,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroindole, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-N-methylindole-5,6-quinone, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, Adraxone, Adrenochrome
IUPAC navn 3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindol-5,6-dion
SMIL CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adrenochrome
Analyt- eller komponentnavne Adrenochrome
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Blue Ice
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 250 mg
Formel vægt 179.0582
Procent renhed >95%