missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D,L-4'-Methyl-Alpha-(1-isopropylaminomethyl) Benzyl Alcohol, Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30179181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179181 10 g
30179179 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31455010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17267-27-5
Molekylær formel C12 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 229.75
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)-2-(propan-2-ylamino)ethanol;hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D,L-4'-Methyl-a-(1-isopropylaminomethyl) Benzyl Alcohol, Hyd
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-9(2)13-8-12(14)11-6-4-10(3)5-7-11;/h4-7,9,12-14H,8H2,1-3H3;1H
Formel vægt 229.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.