Få mere at vide
D,L-2-Phenylglycine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-2-Phenylglycine-d5 |
| CAS | 358731-96-1 |
| Molekylær formel | C8 D5 H4 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzene-d5-acetic acid','α-amino- (9CI), DL-Phenylglycine-d5, 2-Amino-2-phenyl-d5-acetic acid, α-Aminophenylacetic acid-d5, DL-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5), 2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.193 |
| Formel vægt | 156.095 |