Få mere at vide
D,L-2-Amino-3-phosphonopropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Amino-3-phosphonopropionic Acid |
| CAS | 5652-28-8 |
| Molekylær formel | C3 H8 N O5 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Phosphonoalanine, (±)-2-Amino-3-phosphonopropanoic Acid, (±)-2-Amino-3-phosphonopropionic Acid, 2-Amino-3-phosphonopropionic Acid, 3-Phosphono-DL-alanine, DL-2-Amino-2-carboxyethylphosphonic Acid, DL-2-Amino-3-phosphonopropionate, NSC 30078, (2-Amino-2-carboxyethyl)phosphonic Acid, α-Amino-β-phosphonopropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9) |
| SMIL | NC(CP(=O)(O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-phosphonopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.07 |
| Formel vægt | 169.014 |