missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress D-JNKI-1
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.04% |
| CAS | 1445179-97-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 3822.44 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (26.16 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (13.08 mM) |
| Synonym | AM-111∣ XG-102 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?