Få mere at vide
D-isosorbid, 98%
Artikelnummer. 11461758
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461758 50 g 50g
11471758 250 g 250g
11451758 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13989.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
D-isosorbid bruges som reagens til fremstilling af rengøringsmidler, agrokemikalier, rensemidler, kosmetik og vasodilatorer. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt til dimethylether og mono- og dinitratderivater, som bruges som vasodilatorer og behandlingsmidler for koronarsygdomme. Det bruges til behandling af hydrocephalus og glaukom. Det finder anvendelse som byggesten til polymerer som polycarbonater og polyestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i
alkoholer, vand og ketoner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-67-5
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00064827
InChI nøgle KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonym isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
IUPAC navn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
SMIL C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Isosorbide
Smeltepunkt 56°C to 64°C
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Beilstein 80510
Merck Index 14,5224
Opløselighedsinformation Soluble in alcohols,water and ketones.
Formel vægt 146.14
Procent renhed 98%