Få mere at vide
D-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 17989084
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989084 250 mg
17969084 50 mg
17939354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17989084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI820210250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319-78-8
Molekylær formel C6 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 131.1729
Synonym Isoleucine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (R)-Isoleucine
IUPAC navn (2R,3R)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Isoleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 131.0946