Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-isoleucin, 98 %
Artikelnummer. 15443697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443697 250 mg 250mg
11461720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443697 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H27488.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319-78-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064221
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Synonym d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
PubChem CID 76551
ChEBI CHEBI:27730
IUPAC navn (2R,3R)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Isoleucine
Smeltepunkt 265 °C (sublimering)
Mængde 250 mg
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −40° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhed 98%