Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-isoleucin, 98 %
Artikelnummer. 11461720
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11461720
Brand: Thermo Scientific Chemicals H27488.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319-78-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064221
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Synonym d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
PubChem CID 76551
ChEBI CHEBI:27730
IUPAC navn (2R,3R)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Isoleucine
Smeltepunkt 265°C (sublimation)
Mængde 1 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −40° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed 98%