Få mere at vide
D-Homocysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Homocysteine |
| CAS | 6027-14-1 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D-Homocysteine (9CI, ACI), Butyric acid, 2-amino-4-mercapto-, D- (8CI), (R)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, (2R)-2-Amino-4-sulfanylbutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CCS)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-4-sulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.185 |
| Formel vægt | 135.035 |