Få mere at vide
D-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride |
| CAS | 1120-77-0 |
| Molekylær formel | C4H7NOS . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3R)- 3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride, (R)-3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H]1CCSC1=O |
| IUPAC navn | (3R)-3-aminothiolan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.63 |
| Formel vægt | 153.0015 |