missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Homoanalog of Triamcinolone, TRC

Artikelnummer. 30136524
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136524 50 mg
30132705 100 mg
30010357 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH58501050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 130063-07-9
Molekylær formel C21H27FO6
Molekylvægt (g/mol) 394.43
Synonym (11beta,16alpha,17alpha)-9-Fluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione, (2R,3R,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-Fluoro-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydro-2,3,11-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-10a,12a-dimethyl-1,8(2H,4bH)-chrysenedione;
IUPAC navn (2R,3R,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-fluoro-2,3,11-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-10a,12a-dimethyl-3,4,4a,4b,5,6,11,12-octahydrochrysene-1,8-dione
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@](O)(CO)C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Homoanalog of Triamcinolone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27FO6/c1-18-9-16(26)21(22)13(4-3-11-7-12(24)5-6-19(11,21)2)14(18)8-15(25)20(28,10-23)17(18)27/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20+,21-/m0/s1
Formel vægt 394.1792
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.