Få mere at vide
D-Homoanalog of Triamcinolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Homoanalog of Triamcinolone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO6/c1-18-9-16(26)21(22)13(4-3-11-7-12(24)5-6-19(11,21)2)14(18)8-15(25)20(28,10-23)17(18)27/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20+,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 394.1792 |