Få mere at vide
D-Histidin, TRC
Artikelnummer. 30179213
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179213 100 g
30179148 25 g
30179036 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH456015100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351-50-8
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Synonym (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyre
SMIL N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale D-Histidine
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Mængde 100 g
Formel vægt 155.0695
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.