missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Histidine Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30407950
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30407950 2.5 g 2.5g
30403839 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH4560302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Histidine Methyl Ester
CAS 17720-12-6
Molekylær formel C7H11N3O2
Mængde 2.5 g
Synonym R-Histidine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O2/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@H](N)Cc1cnc[nH]1
IUPAC navn methyl (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Formel vægt 169.0851
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.