missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Histidine Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Histidine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 328526-86-9 |
| Molekylær formel | C6H9N3O2 . HCl . xH 2O |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | O=C([C@@H](CC1=CN=CN1)N)O.Cl.O |
| IUPAC navn | D-histidine hydrochloride hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.63 |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?