Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Histidin, 99 %
Artikelnummer. 11490107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490107 5 g 5g
11400117 25 g 25g
11410117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490107 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21027.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.96 DKK
    503.65 DKK / 5g
    Spare 55.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 351-50-8 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
Det er kendt for at hæmme celledeling og bruges også af visse typer bakterier (såsom Escherichia coli) som en kilde til L-Histidin. Det kan bruges i design af peptidlægemidler, kationiske peptider, såsom analoger af carnosin og også bruges som et tungmetalsekvestreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er kendt for at hæmme celledeling og bruges også af visse typer bakterier (såsom Escherichia coli) som en kilde til L-Histidin. Det kan bruges i design af peptidlægemidler, kationiske peptider, såsom analoger af carnosin og også bruges som et tungmetalsekvestreringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand og 1
M HCl (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351-50-8
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00065963
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
PubChem CID 71083
ChEBI CHEBI:27947
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyre
SMIL N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Histidine
Smeltepunkt ∼285 °C (dekomponering)
Beilstein 84089
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og 1 M HCl (50 mg/ml).
Mængde 5 g
Formel vægt 155.16
Optisk rotation +39° (c=5 i vand)
Procent renhed 99%