Få mere at vide
(D-His2)-Leuprolide Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1209.398 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |