Få mere at vide
D-Gulose, TRC
Artikelnummer. 17968584
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17968584 250 mg
17949434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG855190250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4205-23-6
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.1559
Synonym Gulose, D- (8CI)
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gulose
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formel vægt 180.0634