Få mere at vide
D-Gulono-1,4-lakton, TRC
Artikelnummer. 30390727
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30390727 10 g
1 options
Artikelnummer. 30390727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG85499510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gulono-1,4-lactone
CAS 6322-07-2
Molekylær formel C6 H10 O6
Mængde 10 g
Synonym D-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gulonolactone, D-Gulonic γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono-γ-lactone, D-Gulonolactone, NSC 34392, γ-D-Gulonolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.0477