Få mere at vide
D(-)-Gulonsyre gamma-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(-)-Gulonic acid γ-lactone |
| Navn note | 99% |
| CAS | 6322-07-2 |
| Smeltepunkt | 182 °C til 188 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C6H10O6 |
| Vis mere |