Få mere at vide
D-Gulonsyre-1,4-lacton, 98%
Beskrivelse
D-Gulono-1,4-lacton er en hexansyre, der anvendes som udgangsmateriale i EPC-synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes som udgangsmateriale i EPC-synteser.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Gulonic acid-1,4-lactone |
| Smeltepunkt | 182 °C til 188 °C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C6H10O6 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 83012 |
| Synonym | d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| InChI nøgle | SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O |
| Vis mere |