Få mere at vide
D-Gulonsyre-1,4-lacton, 98%
Artikelnummer. 15428579
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428579 5 g 5g
15438579 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66987.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
D-Gulono-1,4-lacton er en hexansyre, der anvendes som udgangsmateriale i EPC-synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-Gulono-1,4-lacton er en hexansyre, der
anvendes som udgangsmateriale i EPC-synteser.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6322-07-2
MDL nummer MFCD00005391
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gulonic acid-1,4-lactone
Smeltepunkt 182°C to 188°C
Farve Hvid
Molekylær formel C5H2Br2O2S
Mængde 5 g
Beilstein 83012
Synonym 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-dibromothenoic acid, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem7747, acmc-20a4op, maybridge1_002274, 4-dimethylaminoethyl benzoate, 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylic acid, 2,3-dibromothiophene-5-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4,5-dibromo
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle USFXRYVNRUMABJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(SC(=C1Br)Br)C(=O)O
IUPAC navn 4,5-dibromthiophen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 285.94
PubChem CID 80611
Formel vægt 178.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver