Få mere at vide
D-glycero-D-gulo-Heptopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-glycero-D-gulo-Heptopyranose |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O7/c8-1-2(9)6-4(11)3(10)5(12)7(13)14-6/h2-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1 |
| Formel vægt | 210.074 |