Få mere at vide
D-glycersyre calciumsaltdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30138731
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138731 1 g
30132753 500 mg
30011880 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2530851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6000-41-5
Molekylær formel 2(C3H5O4) . Ca . 2(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 286.25
Synonym D-Glyceric Acid, Calcium Salt (2:1), Dihydrate;
IUPAC navn calcium; (2R)-2,3-dihydroxypropanoat; dihydrat
SMIL O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Formel vægt 286.0213