Få mere at vide
D-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3 (Aqueous Solution), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glyceraldehyde-13C3 |
| CAS | 478529-54-3 |
| Molekylær formel | 13C3 H6 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Propanal-13C3, 2,3-dihydroxy-, (2R)- (9CI), D-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3, D-Glyceraldehyde-13C3, (2R)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C3 (2R)-2,3-Dihydroxypropanal-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | O[13CH2][13C@@H](O)[13CH]=O |
| IUPAC navn | (2R)-2,3-dihydroxy(1,2,3-^{13}C_{3})propanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.06 |
| Formel vægt | 93.0418 |