Få mere at vide
D-Glutamin, TRC
Artikelnummer. 30240853
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240853 5 g
30240588 1 g
30240562 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5972955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-95-5
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.14
SMIL N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamine
Mængde 5 g